Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Glas, amber, Neen
REST24664
: Restek
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:8×40 mm
- Capaciteit:1,00 ml
- Kleur:amber
- Omschrijving:Shell vials
- Materiaal:Glas
- Seq:03