Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Glas, helder, Neen
Catalogus # REST24663
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:8×40 mm
- Capaciteit:1,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Shell vials
- Materiaal:Glas
- Seq:02