Shell vials
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, Glas, helder, Neen
REST24662
: Restek
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:8×40 mm
- Capaciteit:1,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Shell vials
- Materiaal:Glas
- Seq:01