Screw thread vials, 8-425
Screw thread vial, 2,00 ml, 12×32 mm, helder, Neen, 8-425
Catalogus # REST24620
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Screw thread vials fits all 2,0 ml, 12×32 mm vial based autosamplers and provide most secure environment for your sample because evaporation is minimised.
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Sluiting diam:8-425
- Ø×h:12×32 mm
- Capaciteit:2,00 ml
- Kleur:helder
- Omschrijving:Screw thread vial
- Seq:02
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.