Flow controllers, Veriflo
15 – 30 ml/min, Roestvrij staal, Flow controller, 0,076 mm
Catalogus # REST24263
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specificaties
- Ø:0,076 mm
- Maximale stroomsnelheid:15 – 30 ml/min
- Omschrijving:Flow controller
- Materiaal:Roestvrij staal
- Seq:11
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.