Flow controllers, Veriflo
15 – 30 ml/min, Met Siltek® behandeld roestvrij staal, Flow controller, 0,076 mm
Catalog # REST24258
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specifications
- Ø:0,076 mm
- Maximale stroomsnelheid:15 – 30 ml/min
- Omschrijving:Flow controller
- Materiaal:Met Siltek® behandeld roestvrij staal
- Seq:12
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.