Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
8 – 15 ml/min, Met Siltek® behandeld roestvrij staal, Flow controller, 0,051 mm
Catalogus # REST24257
Leverancier:   Restek
Flow controllers, Veriflo
Catalogus # REST24257
Leverancier:  Restek
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
8 – 15 ml/min, Met Siltek® behandeld roestvrij staal, Flow controller, 0,051 mm
Price
1 650,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specificaties
  • Ø:
    0,051 mm
  • Maximale stroomsnelheid:
    8 – 15 ml/min
  • Omschrijving:
    Flow controller
  • Materiaal:
    Met Siltek® behandeld roestvrij staal
  • Seq:
    10