Orders LinkContactUsLinkComponent
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
30 – 80 ml/min, Met Siltek® behandeld roestvrij staal, Replacement orifice, 0,152 mm
Catalogus # REST24237
Leverancier:   Restek
Flow controllers, Veriflo
Catalogus # REST24237
Leverancier:  Restek
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
30 – 80 ml/min, Met Siltek® behandeld roestvrij staal, Replacement orifice, 0,152 mm
Price
340,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specificaties
  • Ø:
    0,152 mm
  • Maximale stroomsnelheid:
    30 – 80 ml/min
  • Omschrijving:
    Replacement orifice
  • Materiaal:
    Met Siltek® behandeld roestvrij staal
  • Seq:
    112