Flow controllers, Veriflo
8 – 15 ml/min, Met Siltek® behandeld roestvrij staal, Replacement orifice, 0,051 mm
Catalogus # REST24235
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Specificaties
- Ø:0,051 mm
- Maximale stroomsnelheid:8 – 15 ml/min
- Omschrijving:Replacement orifice
- Materiaal:Met Siltek® behandeld roestvrij staal
- Seq:108
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.