Injector adapters
Injector adapter for PerkinElmer CAP injector, Siltek®-treated, for 1/16" compression-style nuts, 1/16" compression-style nuts
Catalogus # REST22319
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These injector adapters made of stainless steel are ideal for PerkinElmer CAP injector.
Siltek®-treated version available for increased inertness.
Specificaties
- Voor:1/16" compression-style nuts
- Omschrijving:Injector adapter for PerkinElmer CAP injector, Siltek®-treated, for 1/16" compression-style nuts
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.