Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserts for screw thread step vials

Inserts for screw thread step vials

0,50 ml, Flat bottom, Glas, Neen
Catalogus # REST21787
Leverancier:   Restek
Inserts for screw thread step vials
Catalogus # REST21787
Leverancier:  Restek
Inserts for screw thread step vials
Inserts for screw thread step vials

0,50 ml, Flat bottom, Glas, Neen

Price
34,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents

These inserts can be used with 4 ml WISP 48 screw thread step vials.

Specificaties
  • Inclusief dop:
    Neen
  • Capaciteit:
    0,50 ml
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Bodem:
    Flat bottom
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.