Inlet liners
Auto SYS drilled uniliner (hole near bottom) for trace, active samples, high recovery and linearity, 6,2 mm, 4,0 mm, 92,1 mm
Catalogus # REST21294
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specificaties
- Ø uitw.:6,2 mm
- Ø inw.:4,0 mm
- Omschrijving:Auto SYS drilled uniliner (hole near bottom) for trace, active samples, high recovery and linearity
- Lengte:92,1 mm
- Seq:100
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.