Caps for screw thread vials
Open-hole caps, PP, black
Catalogus # REST21177
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Black PP, open hole caps fit all 2,0 ml, 12×32 mm, screw-thread 8 mm/425 vial-based autosamplers.
Specificaties
- Omschrijving:Open-hole caps, PP, black
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.