Orders LinkContactUsLinkComponent
PTFE ferrules
PTFE ferrules
PTFE ferrule with fitting size 1,6 mm, 0,8 mm
Catalogus # REST21125
Leverancier:   Restek
PTFE ferrules
Catalogus # REST21125
Leverancier:  Restek
PTFE ferrules
PTFE ferrules
PTFE ferrule with fitting size 1,6 mm, 0,8 mm
Price
55,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
  • Upper temperature limit 250 °C
  • 100% PTFE; completely inert
  • One-piece design requires no back ferrule
Specificaties
  • Boring Ø:
    0,8 mm
  • Omschrijving:
    PTFE ferrule with fitting size 1,6 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.