Packed GC columns, 2abc refinery column set
Analytical controls configuration
Catalogus # REST88000-875
Leverancier: Restek
Ga naar:
Product Details & Documents
Special columns for unsaturated light hydrocarbons.
- Faster separations of C1 to C4 hydrocarbons
When used in the proper valving system, it will elute C5+ hydrocarbons ahead of C1 through C4 hydrocarbons.
Specificaties
- Omschrijving:Analytical controls configuration
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.