Orders LinkContactUsLinkComponent
Columns, MXT®-5
Columns, MXT®-5
3,5" coil, Capillair, MXT®-5, 1,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Catalogus # REST70252-273
Leverancier:   Restek
Columns, MXT®-5
Catalogus # REST70252-273
Leverancier:  Restek
Columns, MXT®-5
Columns, MXT®-5
3,5" coil, Capillair, MXT®-5, 1,00 µm, 0,53 mm, 15 m
Price
617,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These MXT-5 columns are Siltek-treated stainless steel with low-polarity phase, crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane stationary phase. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the MXT-5 polymer, providing a tight monomodal distribution and extremely low bleed.
  • Equivalent to USP G27, G36 phases
  • 4,5 inch standard coil diameter
General purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners, essential oils, and semivolatiles.
Specificaties
  • Kolomtype:
    Capillair
  • Filmdikte:
    1,00 µm
  • Ø inw.:
    0,53 mm
  • Omschrijving:
    3,5" coil
  • Lengte:
    15 m
  • Seq:
    26
  • Fase:
    MXT®-5
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.