Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Nitro-o-xylene
Glass bottle for solids, 500 g
  MOLE88984421-500G
Marketsource
 :   Molekula
3-Nitro-o-xylene
  MOLE88984421-500G
 :  Molekula
Marketsource
 :  83-41-0
3-Nitro-o-xylene
Glass bottle for solids, 500 g
 :  83-41-0
1 * 500 g
 :  1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 2,3-Dimethylnitrobenzene, 3-Nitro-o-xylene
  •  :83-41-0
  •  :C₈H₉NO₂
  •  :MFCD00007162
  •  :151.16 g/mol
  •  :245 °C (1013 hPa)
  •  :1,1402 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :201-474-3
  •  :1665
  •  :6.1,II
  •  :Density: 1.1402 g/cm³ (20 °C)
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g