Orders LinkContactUsLinkComponent
ADA
ADA
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE15676222-100G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
ADA
Catalogus # MOLE15676222-100G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  26239-55-4
ADA
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  26239-55-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
  • CAS-nummer:26239-55-4
  • Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00008031
  • Molecular Weight:190.16 g/mol
  • Merck index:13,00148
  • Smelten Pt:217…218 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:247-530-0
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g