L(+)-Glutamine
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE21651478-100G
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
- CAS-nummer:56-85-9
- Formule:C₅H₁₀N₂O₃
- MDL-nummer:MFCD00008044
- Molecular Weight:146.15 g/mol
- Merck index:13,04484
- Kokend Pt:355 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:185…186 °C
- Dichtheid:1,5326 g/cm³ (130 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-292-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



