Orders LinkContactUsLinkComponent
PIPES
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # MOLE37406078-100G
Marketsource
Leverancier:   Molekula
PIPES
Catalogus # MOLE37406078-100G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  5625-37-6
PIPES
PIPES
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  5625-37-6
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
  • CAS-nummer:5625-37-6
  • Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
  • MDL-nummer:MFCD00006159
  • Molecular Weight:302.37 g/mol
  • Merck index:12,07633
  • Kokend Pt:499 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:300 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:227-057-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties