Orders LinkContactUsLinkComponent
Imidazole
Imidazole
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # MOLE21611083-500G
Corrosief
Gezondheid
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Molekula
Imidazole
Catalogus # MOLE21611083-500G
Leverancier:  Molekula
Marketsource
CAS-nummer:  288-32-4
Imidazole
Imidazole
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  288-32-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • CAS-nummer:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • MDL-nummer:MFCD00005183
  • Molecular Weight:68.08 g/mol
  • Merck index:13,04935
  • Kokend Pt:255 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:89…90 °C
  • Dichtheid:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:135 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-019-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.