L(+)-Ascorbic acid
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLE35196085-1KG
Marketsource
Leverancier: Molekula
L(+)-Ascorbic acid
Catalogus # MOLE35196085-1KG
Leverancier: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 50-81-7
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS-nummer:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- MDL-nummer:MFCD00064328
- Molecular Weight:176.13 g/mol
- Merck index:13,00837
- Kokend Pt:553 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:190…192 °C
- Dichtheid:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-066-2
- BEREIKEN:exempt
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.