Ethanolamine
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ROTH0342.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine
- CAS-nummer:141-43-5
- Formule:NH₂CH₂CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00008183
- Molecular Weight:61.08 g/mol
- Merck index:13,03762
- Kokend Pt:171 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:10,5 °C
- Dichtheid:1,0164 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:93 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:205-483-3
- UN:2491
- ADR:8,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L