Order Entry
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethanolamine

Ethanolamine

Glass bottle, 500 mL
Catalogus # ROTH0342.1
Corrosief
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ethanolamine
Catalogus # ROTH0342.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  141-43-5
Ethanolamine
Ethanolamine

Glass bottle, 500 mL

CAS-nummer:  141-43-5
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Aminoethanol, Monoethanolamine
  • CAS-nummer:141-43-5
  • Formule:NH₂CH₂CH₂OH
  • MDL-nummer:MFCD00008183
  • Molecular Weight:61.08 g/mol
  • Merck index:13,03762
  • Kokend Pt:171 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:10,5 °C
  • Dichtheid:1,0164 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:93 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-483-3
  • UN:2491
  • ADR:8,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL

Specificaties

Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.