Eosin B
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # ROTH0306.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Eosin bluish, 2,7-Dinitro-4,5-dibromofluorescein, Eosin B disodium salt, Sodium 2-(4,5-dibromo-2,7-dinitro-6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate, 2-(4,5-dibromo-3,6-dihydroxy-2,7-dinitroxanthen-9-yl)-benzoic acid disodium salt, Acid Red 91
- CAS-nummer:548-24-3
- Formule:C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
- MDL-nummer:MFCD00005041
- Molecular Weight:624.06 g/mol
- Merck index:12,03638
- Smelten Pt:> 310 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:208-943-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g