ADA
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # ROTH0250.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 2,2'-[(2-Amino-2-oxoethyl)imino]diacetic acid, N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, 2,2'-((2-Amino-2-oxoethyl)azanediyl)diacetic acid
- CAS-nummer:26239-55-4
- Formule:H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
- MDL-nummer:MFCD00008031
- Molecular Weight:190.16 g/mol
- Merck index:13,00148
- Smelten Pt:217…218 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:247-530-0
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.