Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen
Glass bottle, 2,5 L
  ROTH9713.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Xyleen
  ROTH9713.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  1330-20-7
Xyleen
Xyleen
Glass bottle, 2,5 L
 :  1330-20-7
1 * 2,5 L
 :  Dimethylbenzene
  •  :1330-20-7
  •  :C₆H₄(CH₃)₂
  •  :MFCD00077264
  •  :106.17 g/mol
  •  :13,10136
  •  :140 °C (1013 hPa)
  •  :–34 °C
  •  :0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  •  :25 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :215-535-7
  •  :1307
  •  :3,III
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    2,5 L