Orders LinkContactUsLinkComponent
Xyleen
Xyleen
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ROTH9713.1
Ontvlambaar
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Xyleen
Catalogus # ROTH9713.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  1330-20-7
Xyleen
Xyleen
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  1330-20-7
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Dimethylbenzene
  • CAS-nummer:1330-20-7
  • Formule:C₆H₄(CH₃)₂
  • MDL-nummer:MFCD00077264
  • Molecular Weight:106.17 g/mol
  • Merck index:13,10136
  • Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–34 °C
  • Dichtheid:0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:25 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-535-7
  • UN:1307
  • ADR:3,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L