Orders LinkContactUsLinkComponent
Aceton
Glass bottle, 1 L
Catalogus # ROTH9372.4
Ontvlambaar
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Aceton
Catalogus # ROTH9372.4
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  67-64-1
Aceton
Aceton
Glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  67-64-1
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS-nummer:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • MDL-nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck index:13,00067
  • Kokend Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–95,4 °C
  • Dichtheid:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:<–20 °C (gesloten beker)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119471330-49
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    1 L
Specificaties