Orders LinkContactUsLinkComponent
Ureum
Ureum
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # ROTHX999.1
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Ureum
Catalogus # ROTHX999.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  57-13-6
Ureum
Ureum
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  57-13-6
Price
18,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide
  • CAS-nummer:57-13-6
  • Formule:NH₂CONH₂
  • MDL-nummer:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck index:13,09935
  • Kokend Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:132,7 °C
  • Dichtheid:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-315-5
  • BEREIKEN:01-2119463277-33
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g