Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Malic acid
D-(+)-Malic acid
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # ROTH8633.1
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
D-(+)-Malic acid
Catalogus # ROTH8633.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  636-61-3
D-(+)-Malic acid
Glass bottle for solids, 1 g
CAS-nummer:  636-61-3
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  (R)-(+)-Hydroxysuccinic acid, D(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (R)-(+)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, D(+)-Malic acid, D(+)-Hydroxysuccinic acid, (R)-2-Hydroxysuccinic acid
  • CAS-nummer:636-61-3
  • Formule:C₄H₆O₅
  • MDL-nummer:MFCD00004245
  • Molecular Weight:134.09 g/mol
  • Merck index:13,05307
  • Kokend Pt:322 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:101…104 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:211-262-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 g
Specificaties