Natriumsulfaat
25 kg
ROTH8560.5
Marketsource
: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
- :7757-82-6
- :Na₂SO₄
- :MFCD00003504
- :142.04 g/mol
- :12,08829
- :1429 °C (1013 hPa)
- :888 °C
- :2,7 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :231-820-9
- VPE:25 kg