Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumsulfaat
Natriumsulfaat
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # ROTH8560.3
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Natriumsulfaat
Catalogus # ROTH8560.3
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7757-82-6
Natriumsulfaat
Natriumsulfaat
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  7757-82-6
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • CAS-nummer:7757-82-6
  • Formule:Na₂SO₄
  • MDL-nummer:MFCD00003504
  • Molecular Weight:142.04 g/mol
  • Merck index:12,08829
  • Kokend Pt:1429 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:888 °C
  • Dichtheid:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-820-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.