Methyleenchloride
10 L
Catalogus # ROTH8424.3
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methylene chloride, DCM
- CAS-nummer:75-09-2
- Formule:CH₂Cl₂
- MDL-nummer:MFCD00000881
- Molecular Weight:84.93 g/mol
- Merck index:12,06140
- Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–95 °C
- Dichtheid:1,322 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-838-9
- UN:1593
- ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
- VPE:10 L