Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium nitrate
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # ROTH8001.1
Oxiderend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Potassium nitrate
Catalogus # ROTH8001.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7757-79-1
Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  7757-79-1
Price
18,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck index:13,07733
  • Smelten Pt:334 °C
  • Dichtheid:2,109 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • BEREIKEN:01-2119488224-35
Documents
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g