Kwikdichloride
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # ROTH7904.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
- CAS-nummer:7487-94-7
- Formule:HgCl₂
- MDL-nummer:MFCD00011041
- Molecular Weight:271.5 g/mol
- Merck index:13,05901
- Kokend Pt:302 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:273 °C
- Dichtheid:5,44 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:231-299-8
- UN:1624
- ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



