Acrylamide, 2x crystallised
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH7871.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Acrylamide, 2x crystallised
Catalogus # ROTH7871.2
Leverancier: Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer: 79-06-1
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Prop-2-enamide
- CAS-nummer:79-06-1
- Formule:C₃H₅NO
- MDL-nummer:MFCD00008032
- Molecular Weight:71.08 g/mol
- Kokend Pt:232 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:84,5 °C
- Dichtheid:1,122 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:138 °C
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:201-173-7
- UN:2074
- ADR:6.1,III
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.