Florisil® for chromatography
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # ROTH0102.2
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Florisil® for chromatography
Catalogus # ROTH0102.2
Leverancier: Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer: 1343-88-0
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Talc, Magnesium silicate, activated, Silicic acid magnesium salt, Florisil
- CAS-nummer:1343-88-0
- Formule:MgO₃Si
- MDL-nummer:MFCD00078249
- Molecular Weight:100.38 g/mol
- EINECS:215-681-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



