Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium sulphate
Potassium sulphate
25 kg
  ROTHX889.5
Marketsource
 :   Roth Carl
Potassium sulphate
  ROTHX889.5
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7778-80-5
Potassium sulphate
25 kg
 :  7778-80-5
465,00 €
1 * 25 kg
  •  :7778-80-5
  •  :K₂SO₄
  •  :MFCD00011388
  •  :174.26 g/mol
  •  :13,07759
  •  :1698 °C (1013 hPa)
  •  :1069 °C
  •  :2,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :231-915-5
  • VPE:
    25 kg