Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium sulphate
Potassium sulphate
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTHX889.2
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Potassium sulphate
Catalogus # ROTHX889.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7778-80-5
Potassium sulphate
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  7778-80-5
Price
29,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:7778-80-5
  • Formule:K₂SO₄
  • MDL-nummer:MFCD00011388
  • Molecular Weight:174.26 g/mol
  • Merck index:13,07759
  • Kokend Pt:1698 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:1069 °C
  • Dichtheid:2,66 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-915-5
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties