Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium sulphate
Glass bottle for solids, 500 g
  ROTHX889.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Potassium sulphate
  ROTHX889.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7778-80-5
Potassium sulphate
Glass bottle for solids, 500 g
 :  7778-80-5
18,50 €
1 * 500 g
  •  :7778-80-5
  •  :K₂SO₄
  •  :MFCD00011388
  •  :174.26 g/mol
  •  :13,07759
  •  :1698 °C (1013 hPa)
  •  :1069 °C
  •  :2,66 g/cm³ (20 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :231-915-5
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g