Fenol
Glass bottle, 100 mL
Catalogus # ROTH0038.1
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- CAS-nummer:108-95-2
- Formule:C₆H₅OH
- MDL-nummer:MFCD00002143
- Molecular Weight:94.11 g/mol
- Merck index:12,07390
- Kokend Pt:181,7 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:40,8 °C
- Dichtheid:1,0722 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:81 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-632-7
- UN:1671
- ADR:6.1,II
- BEREIKEN:01-2119471329-32
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:100 mL