Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545, filter aid
Celite® 545, filter aid
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTH0011.2
Gezondheid
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Celite® 545, filter aid
Catalogus # ROTH0011.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  68855-54-9
Celite® 545, filter aid
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  68855-54-9
Price
24,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS-nummer:68855-54-9
  • Formule:SiO₂
  • MDL-nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • EINECS:272-489-0
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
  • Cat. No.:
    ROTH0011.2
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.