Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide
Natriumhydroxide
Plastic bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTHP031.2
Corrosief
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Natriumhydroxide
Catalogus # ROTHP031.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide
Plastic bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
40,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck index:14,08627
  • Kokend Pt:1390 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:323 °C
  • Dichtheid:2,13 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • BEREIKEN:01-2119457892-27
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.