Natriumcarbonaat
25 kg
Catalogus # ROTHP028.5
Marketsource
Leverancier: Roth Carl
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
- CAS-nummer:497-19-8
- Formule:Na₂CO₃
- MDL-nummer:MFCD00003494
- Molecular Weight:105.99 g/mol
- Merck index:14,08596
- Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:854 °C
- Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:207-838-8
- BEREIKEN:01-2119485498-19
Specificaties
Specificaties
- VPE:25 kg
- Cat. No.:ROTHP028.5
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.