Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTHP028.2
Irriterend
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Natriumcarbonaat
Catalogus # ROTHP028.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  497-19-8
Natriumcarbonaat
Natriumcarbonaat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  497-19-8
Price
38,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS-nummer:497-19-8
  • Formule:Na₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Merck index:14,08596
  • Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:854 °C
  • Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-838-8
  • BEREIKEN:01-2119485498-19
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.