Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Koper(II)sulfaat

Koper(II)sulfaat

Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # ROTHP023.1
Irriterend
Milieu
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Koper(II)sulfaat
Catalogus # ROTHP023.1
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7758-98-7
Koper(II)sulfaat

Glass bottle for solids, 250 g

CAS-nummer:  7758-98-7
Price
40,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Cupric sulphate
  • CAS-nummer:7758-98-7
  • Formule:CuSO₄
  • MDL-nummer:MFCD00010981
  • Molecular Weight:159.61 g/mol
  • Merck index:12,02722
  • Smelten Pt:200 °C
  • Dichtheid:3,603 g/cm³ (25 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-847-6
  • UN:3288
  • ADR:6.1,III
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    250 g

Specificaties