Potassium nitrate
Glass bottle for solids, 500 g
ROTHP021.1
Marketsource
: Nitrate of Potash
- :7757-79-1
- :KNO₃
- :MFCD00011409
- :101.1 g/mol
- :13,07733
- :334 °C
- :2,109 g/cm³ (20 °C)
- :Kamertemperatuur
- :231-818-8
- :1486
- :5.1,III
- :01-2119488224-35
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.