Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium acetate
Potassium acetate
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # ROTHT874.2
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Potassium acetate
Catalogus # ROTHT874.2
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  127-08-2
Potassium acetate
Potassium acetate
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS-nummer:  127-08-2
Price
77,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Acetic acid potassium salt
  • CAS-nummer:127-08-2
  • Formule:CH₃COOK
  • MDL-nummer:MFCD00012458
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck index:13,07687
  • Smelten Pt:304 °C
  • Dichtheid:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:>250 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-822-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg