Orders LinkContactUsLinkComponent
Water
Water
30 L
Catalogus # ROTHT172.5
Marketsource
Leverancier:   Roth Carl
Water
Catalogus # ROTHT172.5
Leverancier:  Roth Carl
Marketsource
CAS-nummer:  7732-18-5
CAS-nummer:  7732-18-5
Price
169,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 30 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Hydrogen oxide
  • CAS-nummer:7732-18-5
  • Formule:H₂O
  • MDL-nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck index:13,10098
  • Kokend Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:0 °C
  • Dichtheid:1 g/cm³ (4 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-791-2
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    30 L